Drukuj
sól sodowa kwasu L (+) askorbinowego 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Sodium ascorbate, L(+)-Ascorbic acid sodium salt, L-Ascorbic acid sodium salt, Sodium (R)-2-((S)-1,2-dihydroxyethyl)-4-hydroxy-5-oxo-2,5-dihydrofuran-3-olate, Acidum ascorbicum sodium salt
352680050 352681000 352685000 352680025
ACRO352680050EA 158 PLN
ACRO352680050 ACRO352681000 ACRO352685000 ACRO352680025
sól sodowa kwasu L (+) askorbinowego 99%
sól sodowa kwasu L (+) askorbinowego
Formuła: C₆H₇NaO₆
MW: 198.11 g/mol
Temp. topnienia: 219…221 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00082340
Numer CAS: 134-03-2
Numer WE (dawny EINECS): 205-126-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d142b281353c28f2a72502b60fece03e926023d&vid=988032859afe97984b0fc1b8bfd43cff093f099a&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodimetric 98.5 to 101.5 %
Solubility (5% in water) Clear colorless to light yellow
Specific optical rotation +103° to +108° (20°C, 589 nm) (c=5, H2O)