kwas L (+) askorbinowy 99,0-100,5, AnalaR NORMAPUR® zA
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim:
Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
20150.184EA
262
PLN
20150.184
20150.231
20150.290
kwas L (+) askorbinowy 99,0-100,5, AnalaR NORMAPUR® zA
kwas L (+) askorbinowy
Formuła:
C₆H₈O₆ MW: 176.13 g/mol Temp. Wrzenia: 553 Temp. topnienia: 190…192 °C Gęstość: 1.694 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064328 Numer CAS: 50-81-7 Numer WE (dawny EINECS): 200-066-2 Klasyfikacja Merck : 13,00837 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | 99.0 - 100.5 % |
Colour of solution (50 g/l; water) |
|
Melting point | 182 - 192 °C |
Specific optical rotation (10 %; water) | 20.5 - 21.5 ° |
Spec. optical rotation (25°C;10 %;water) | 20.5 - 21.5 ° |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Ignition residue (SO4) | Max. 0.05 % |
Loss on drying (105°C) | Max. 0.1 % |
Cl (Chloride) | Max. 20 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 20 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 50 ppm |
Cu (Copper) | Max. 10 ppm |
Fe (Iron) | Max. 2 ppm |
Pb (Lead) | Max. 10 ppm |