Drukuj
kwas L (+) askorbinowy, Millipore®
Dostawca: Merck Millipore Calbiochem
1831-1KGEA 1690 PLN
1831-1KG 1831-1
kwas L (+) askorbinowy, Millipore®
kwas L (+) askorbinowy
Formuła: C₆H₈O₆
MW: 176,13 g/mol
Temp. Wrzenia: 553 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 190…192 °C
Gęstość: 1,694 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064328
Numer CAS: 50-81-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-066-2
REACH: exempt
Klasyfikacja Merck : 13,00837
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/10/16009810.jpg https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/91/16640591.jpg