Drukuj
kwas L (+) askorbinowy, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
1914.0100EA 251 PLN
1914.0100 1914.0500 1914.1000PE
kwas L (+) askorbinowy, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
kwas L (+) askorbinowy
Formuła: C₆H₈O₆
Temp. Wrzenia: 553 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 190…192 °C
Gęstość: 1,694 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064328
Numer CAS: 50-81-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-066-2
REACH: exempt
Klasyfikacja Merck : 13,00837
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c03499908e269560d680b0d7c4651f97a367aa0&vid=73a720d6900e713a98164022273a8afa6114ad7b&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 99.0 - 100.5 %
Appearance of solution passes test
Copper (Cu) max. 5 ppm
Iron (Fe) max. 2 ppm
Heavy Metals (as Pb) max. 10 ppm
Identification passes test
Oxalic acid passes test
Specific Optical Rotation +20.5 - +21.5 °
Sulfated Ash max. 0.10 %