Drukuj
kwas L (+) askorbinowy free acid ≥99% ACS
Dostawca: VWR Chemicals
0143-100GEA 1110 PLN
0143-100G 0143-500G
kwas L (+) askorbinowy free acid ≥99% ACS
kwas L (+) askorbinowy
Formuła: C₆H₈O₆
Temp. Wrzenia: 553 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 190…192 °C
Gęstość: 1,694 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064328
Numer CAS: 50-81-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-066-2
REACH: exempt
Klasyfikacja Merck : 13,00837
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c03499908e269560d680b0d7c4651f97a367aa0&vid=73a720d6900e713a98164022273a8afa6114ad7b&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Heavy Metals (as Pb) <0.002%
Iron ≤0.001%
Purity ≥99
Residue on Ignition ≤0.1%
Specific Rotation 20.5 – 21.5°