kwas L (+) askorbinowy 99
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
A15613.0E
A15613.22
A15613.36
A15613.0EEA
2610
PLN
A15613.0E
A15613.22
A15613.36
kwas L (+) askorbinowy 99
kwas L (+) askorbinowy
Purity: 99+%
CAS No.: 50-81-7
Molecular Formula: C6H8O6
Formula Weight: 176.12
Melting Point: 190-193° dec.
Beilstein Reference: 84272
Merck Reference: 14,830
Optical Rotation: +21° (c=10 in water)
MDL No.: MFCD00064328
Formuła:
C₆H₈O₆ MW: 176.13 g/mol Temp. Wrzenia: 553 Temp. topnienia: 190…193 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 1.65 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064328 Numer CAS: 50-81-7 Numer WE (dawny EINECS): 200-066-2 REACH: exempt Klasyfikacja Merck : 13,00837 |