kwas L (+) askorbinowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
11188.22
11188.36
11188.A3
11188.22EA
275
PLN
11188.22
11188.36
11188.A3
kwas L (+) askorbinowy ≥98%
kwas L (+) askorbinowy
Purity: 98+%
CAS No.: 50-81-7
Molecular Formula: C6H8O6
Formula Weight: 176.12
Physical Form: Powder
Density: 1.65
Melting Point: ca 191° dec.
Beilstein Reference: 84272
Merck Reference: 14,830
MDL No.: MFCD00064328
Formuła:
C₆H₈O₆ Temp. Wrzenia: 553 °C (1013 hPa) Gęstość: 1,65 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064328 Numer CAS: 50-81-7 Numer WE (dawny EINECS): 200-066-2 REACH: exempt Klasyfikacja Merck : 14,830 |