Drukuj
kwas L (+) askorbinowy ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
401471000 401475000 401470025
ACRO401471000EA 302 PLN
ACRO401471000 ACRO401475000 ACRO401470025
kwas L (+) askorbinowy ACS
kwas L (+) askorbinowy
Formuła: C₆H₈O₆
MW: 176.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 553
Temp. topnienia: 190…192 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064328
Numer CAS: 50-81-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-066-2
REACH: exempt
Klasyfikacja Merck : 13,00837
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c03499908e269560d680b0d7c4651f97a367aa0&vid=73a720d6900e713a98164022273a8afa6114ad7b&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodimetric ≥99.0 %
Residue after ignition ≤0.1 %
Specific optical rotation +20.5° to +21.5° (25°C, 589 nm) (c=10, H2O)
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤20 ppm