Drukuj
β-Butyrolakton, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
219126-50G 219126-10G
SIAL219126-50GEA 321 PLN
SIAL219126-50G SIAL219126-10G
β-Butyrolakton, Sigma-Aldrich®
β-Butyrolakton
Formuła: C₄H₆O₂
Temp. Wrzenia: 163 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,0555 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00005170
Numer CAS: 3068-88-0
Numer WE (dawny EINECS): 221-330-3
Jednostka: 1993
ADR: 3,III