Drukuj
Tetrahydropiran, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
293105-100ML 293105-1L
SIAL293105-100MLEA 825 PLN
SIAL293105-100ML SIAL293105-1L
Tetrahydropiran, Sigma-Aldrich®
Tetrahydropiran
Formuła: C₅H₁₀O
Temp. Wrzenia: 88 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,881 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00006585
Numer CAS: 142-68-7
Numer WE (dawny EINECS): 205-552-8
Jednostka: 3271
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 12,09356