Tetrahydropiran ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 142-68-7
Molecular Formula: C5H10O
Formula Weight: 86.14
Flash Point: -15°(5°F)
Refractive Index: 1.4210
Melting Point: -49°
Boiling Point: 87-89°
Beilstein Reference: 102436
Merck Reference: 14,9217
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00006585
Formuła:
C₅H₁₀O Temp. Wrzenia: 87…89 °C Temp. topnienia: –49 °C Gęstość: 0,882 Temp. Zapłonu: –15 °C (5 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006585 Numer CAS: 142-68-7 Numer WE (dawny EINECS): 205-552-8 Jednostka: 3271 ADR: 3,II Klasyfikacja Merck : 14,9217 |