Drukuj
Tetrahydropiran 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
325881000 325885000
ACRO325881000EA 332 PLN
ACRO325881000 ACRO325885000
Tetrahydropiran 99%
Tetrahydropiran
Formuła: C₅H₁₀O
Temp. Wrzenia: 88 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –45 °C
Gęstość: 0,88 g/cm³
Temp. Zapłonu: –15 °C
Numer MDL: MFCD00006585
Numer CAS: 142-68-7
Numer WE (dawny EINECS): 205-552-8
Jednostka: 3271
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 12,09356
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %