Drukuj
Bezwodnik bursztynowy for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Dihydrofuran-2,5-dione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00683.0100 8.00683.0500 8.00683.1000 8.00683.9050
8.00683.0100EA 158 PLN
8.00683.0100 8.00683.0500 8.00683.1000 8.00683.9050
Bezwodnik bursztynowy for synthesis, Sigma-Aldrich®
Bezwodnik bursztynowy
Formuła: C₄H₄O₃
MW: 100.07 g/mol
Temp. Wrzenia: 261
Temp. topnienia: 120
Gęstość: 1.503 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 157
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005525
Numer CAS: 108-30-5
Numer WE (dawny EINECS): 203-570-0
Jednostka: 3261
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 12,09039
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 67 g/l (20 °C) Hydrolysis
Melting Point 116 - 120 °C
Molar Mass 100.07 g/mol
Bulk Density 550 - 600 kg/m3
Boiling Point 261 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (92 °C)
Flash Point 157 °C
Density 1.48 g/cm3 (20 °C)
pH 2.7 (20 g/l, H2O)