Drukuj
Bezwodnik bursztynowy
Dostawca: MP Biomedicals
Uwaga
Synonim: Dihydrofuran-2,5-dione
02102970.5 0210297001
ICNA02102970.5EA 769 PLN
ICNA02102970.5 ICNA0210297001
Bezwodnik bursztynowy
Bezwodnik bursztynowy
Formuła: C₄H₄O₃
MW: 100.07 g/mol
Temp. Wrzenia: 261
Temp. topnienia: 120
Gęstość: 1.503 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 157
Numer MDL: MFCD00005525
Numer CAS: 108-30-5
Numer WE (dawny EINECS): 203-570-0
Jednostka: 3261
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 12,09039