Drukuj
Bezwodnik bursztynowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Dihydrofuran-2,5-dione
A12245.30 A12245.0B A12245.0I A12245.36
A12245.30EA 405 PLN
A12245.30 A12245.0B A12245.0I A12245.36
Bezwodnik bursztynowy 99%
Bezwodnik bursztynowy
Succinic anhydride is used as a sizing agent and curative for epoxy resin. It acts as an additive in paper production. It is utilized in the preparation of covalently cross-linked oxidized-alginate and N-succinyl-chitosan hydrogels. It serves as an intermediate for functionalized oxide surfaces on a chip and for polyester resins. Further, it finds use in cosmetics, pharmaceuticals and in coatings.
Formuła: C₄H₄O₃
MW: 100.07 g/mol
Temp. Wrzenia: 261 °C
Temp. topnienia: 118…121 °C
Gęstość: 1.572
Temp. Zapłonu: 157 °C (314 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005525
Numer CAS: 108-30-5
Numer WE (dawny EINECS): 203-570-0
Jednostka: 3261
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 12,09039
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance (Color) White
Form Powder or crystals or crystalline powder or flakes and/or chips
Assay (Aqueous acidbase Titration) ≥98.5 to ≤101.5%
Identification (FTIR) Conforms
Melting Point (clear melt) 116 - 121 °C