Drukuj
Bezwodnik bursztynowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Dihydrofuran-2,5-dione
158760010 158760050 158760500 158760051 158762500
ACRO158760010EA 1140 PLN
ACRO158760010 ACRO158760050 ACRO158760500 ACRO158760051 ACRO158762500
Bezwodnik bursztynowy 99%
Bezwodnik bursztynowy
Formuła: C₄H₄O₃
MW: 100.07 g/mol
Temp. Wrzenia: 261 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 116…120 °C
Temp. Zapłonu: 157
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005525
Numer CAS: 108-30-5
Numer WE (dawny EINECS): 203-570-0
Jednostka: 3261
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 12,09039
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder or crystals or flakes and/or chips
Infrared spectrum Conforms
Melting point 116 to 120 °C
Titration by coupling ≥98.5 %