Drukuj
Kwas kojowy, white crystalline powder
Dostawca: MP Biomedicals
0215515710 0215515725 0215515701 0215515705
ICNA0215515710EA 1290 PLN
ICNA0215515710 ICNA0215515725 ICNA0215515701 ICNA0215515705
Kwas kojowy, white crystalline powder
Kwas kojowy
Kojic acid is used as an antibiotic reagent. It is tyrosinase inhibitor. Kojic acid is a chelation agent.
Soluble in water, ethanol, acetone; Slightly soluble in ethyl acetate, chloroform, pyridine.
Formuła: C₆H₆O₄
Temp. Wrzenia: 323 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 148…157 °C
Gęstość: 1,58 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00006580
Numer CAS: 501-30-4
Numer WE (dawny EINECS): 207-922-4
Klasyfikacja Merck : 13,05334