Kwas kojowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A10760.06
A10760.14
A10760.22
A10760.06EA
359
PLN
A10760.06
A10760.14
A10760.22
Kwas kojowy ≥99%
Kwas kojowy
Purity: 99%
CAS No.: 501-30-4
Molecular Formula: C6H6O4
Formula Weight: 142.11
Odour: Odourless
Melting Point: 152-155°
Beilstein Reference: 120895
Merck Reference: 14,5317
MDL No.: MFCD00006580
Formuła:
C₆H₆O₄ Temp. Wrzenia: 323 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 152…155 °C Gęstość: 1,58 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006580 Numer CAS: 501-30-4 Numer WE (dawny EINECS): 207-922-4 Klasyfikacja Merck : 14,5317 |