Drukuj
Kwas kojowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
205220050 205220250 205221000 205225000
ACRO205220050EA 258 PLN
ACRO205220050 ACRO205220250 ACRO205221000 ACRO205225000
Kwas kojowy 99%
Kwas kojowy
Formuła: C₆H₆O₄
Temp. Wrzenia: 323 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 151…156 °C
Gęstość: 1,58 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006580
Numer CAS: 501-30-4
Numer WE (dawny EINECS): 207-922-4
Klasyfikacja Merck : 13,05334
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 151 to 156 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %