Drukuj
Siarczan niklawy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
656895-10G 656895-50G
SIAL656895-10GEA 339 PLN
SIAL656895-10G SIAL656895-50G
Siarczan niklawy, Sigma-Aldrich®
Siarczan niklawy
Formuła: NiO₄S
Temp. topnienia: 848 °C
Gęstość: 3,543 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011146
Numer CAS: 7786-81-4
Numer WE (dawny EINECS): 232-104-9
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 12,06600