Drukuj
siarczan kobaltu (II) heptahydrat ≥97%, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
22926.361EA 6320 PLN
22926.361 22926.268
siarczan kobaltu (II) heptahydrat ≥97%, TECHNICAL
siarczan kobaltu (II) heptahydrat
Formuła: CoSO₄·7H₂O
MW: 281,1 g/mol
Temp. topnienia: 735 °C
Gęstość: 2,03 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149658
Numer CAS: 10026-24-1
Numer WE (dawny EINECS): 233-334-2
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 12,02510
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 97 %