Drukuj
siarczan kobaltu (II) heptahydrat, EMSURE® for analysis, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Cobalt sulphate heptahydrate, Cobaltous sulphate heptahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02556.0100 1.02556.0250
1.02556.0100EA 619 PLN
1.02556.0100 1.02556.0250
siarczan kobaltu (II) heptahydrat, EMSURE® for analysis, Supelco®
siarczan kobaltu (II) heptahydrat
Formuła: CoSO₄·7H₂O
MW: 281.1 g/mol
Temp. topnienia: 735
Gęstość: 2.03 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00149658
Numer CAS: 10026-24-1
Numer WE (dawny EINECS): 233-334-2
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 12,02510
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 362 g/l (20 °C)
Melting Point 98 °C
Molar Mass 281.10 g/mol
Bulk Density 800 - 1100 kg/m3
Density 1.95 g/cm3 (20 °C)
pH 4 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material