siarczan kobaltu (II) heptahydrat ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A16201.0E
A16201.22
A16201.36
A16201.0EEA
3660
PLN
A16201.0E
A16201.22
A16201.36
siarczan kobaltu (II) heptahydrat ≥98%
siarczan kobaltu (II) heptahydrat
Purity: 98%
CAS No.: 10026-24-1
Molecular Formula: CoO4S.7H2O
Formula Weight: 281.10 (154.99anhy)
Odour: Odourless
pH: 4
Merck Reference: 14,2448
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00149658
Formuła:
CoSO₄·7H₂O Temp. topnienia: 735 °C Gęstość: 2,03 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149658 Numer CAS: 10026-24-1 Numer WE (dawny EINECS): 233-334-2 Jednostka: 3077 ADR: 9,III Klasyfikacja Merck : 14,2448 |