Drukuj
siarczan kobaltu (II) heptahydrat 99+%, Extra Pure
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
ACRO213105000EA 568 PLN
ACRO213105000 ACRO213100025 ACRO213101000
siarczan kobaltu (II) heptahydrat 99+%, Extra Pure
siarczan kobaltu (II) heptahydrat
Formuła: CoSO₄·7H₂O
MW: 281,1 g/mol
Temp. topnienia: 98 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149658
Numer CAS: 10026-24-1
Numer WE (dawny EINECS): 233-334-2
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 12,02510
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Red-brown Adhering crystalline powder or crystals
Titration Complexometric ≥99.0 %
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Nickel (Ni) ≤500 ppm