Nickel sulphide ≥99.9% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
35661.18
35661.09
35661.18EA
3580
PLN
35661.18
35661.09
Nickel sulphide ≥99.9% (metals basis)
Nickel sulphide
Purity: 99.9%
CAS No.: 12035-72-2
Molecular Formula: Ni3S2
Formula Weight: 240.19
Physical Form: -200 Mesh Powder
Appearance: Black
Melting Point: 797°
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00016266
Formuła:
Ni₃S₂ Temp. topnienia: 797 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00217044 Numer CAS: 12035-72-2 Numer WE (dawny EINECS): 234-829-6 Jednostka: 3077 ADR: 9,III |