siarczek żelaza(II), tech.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Ferrous sulphide
A15569.0B
A15569.0I
A15569.30
A15569.0BEA
899
PLN
A15569.0B
A15569.0I
A15569.30
siarczek żelaza(II), tech.
siarczek żelaza(II)
CAS No.: 1317-37-9
Molecular Formula: FeS
Formula Weight: 87.91
Odour: Odourless
Melting Point: 1195°
Merck Reference: 14,4058
MDL No.: MFCD00011013
Formuła:
FeS MW: 87.91 g/mol Temp. topnienia: 1195 Gęstość: 4.74 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011013 Numer CAS: 1317-37-9 Numer WE (dawny EINECS): 215-268-6 Jednostka: 3077 ADR: 9 III Klasyfikacja Merck : 14,4058 |