siarczek żelaza(II) ≥99.98% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Ferrous sulphide
22388.06
22388.14
22388.06EA
1040
PLN
22388.06
22388.14
siarczek żelaza(II) ≥99.98% (metals basis)
siarczek żelaza(II)
Purity: 99.98%
CAS No.: 1317-37-9
Molecular Formula: FeS
Formula Weight: 87.91
Physical Form: Powder
Density: 4.74
Appearance: Brown to black
Odour: Odourless
Melting Point: 1195°
Merck Reference: 14,4058
MDL No.: MFCD00011013
Formuła:
FeS MW: 87.91 g/mol Temp. topnienia: 1195 Gęstość: 4.74 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011013 Numer CAS: 1317-37-9 Numer WE (dawny EINECS): 215-268-6 Jednostka: 3077 ADR: 9 III Klasyfikacja Merck : 14,4058 |