wodorotlenek kobaltu (II) ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Cobalt dihydroxide, Cobaltous hydroxide, Cobalt(II) hydroxide
B22045.18
B22045.30
B22045.18EA
257
PLN
B22045.18
B22045.30
wodorotlenek kobaltu (II) ≥97%
wodorotlenek kobaltu (II)
Purity: 97%
CAS No.: 21041-93-0
Molecular Formula: H2CoO2
Formula Weight: 92.95
Odour: Odourless
Melting Point: 250° dec.
MDL No.: MFCD00016015
Formuła:
H₂CoO₂ MW: 92.95 g/mol Temp. topnienia: 250 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 3.597 g/cm³ (15 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016015 Numer CAS: 21041-93-0 Numer WE (dawny EINECS): 244-166-4 Klasyfikacja Merck : 13,02467 |