wodorotlenek kobaltu (II) 99,9 Metals basis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Cobalt dihydroxide, Cobaltous hydroxide, Cobalt(II) hydroxide
12524.22
12524.36
12524.A3
12524.22EA
465
PLN
12524.22
12524.36
12524.A3
wodorotlenek kobaltu (II) 99,9 Metals basis
wodorotlenek kobaltu (II)
Purity: 99.9%
CAS No.: 21041-93-0
Molecular Formula: H2CoO2
Formula Weight: 92.95
Physical Form: Powder
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Pink to purple
Odour: Odourless
Melting Point: 250° dec.
Solubility: Soluble in acids, ammonia. Very slightly soluble in water
Merck Reference: 14,2442
MDL No.: MFCD00016015
Formuła:
H₂CoO₂ MW: 92.95 g/mol Temp. topnienia: 250 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 3.597 g/cm³ (15 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016015 Numer CAS: 21041-93-0 Numer WE (dawny EINECS): 244-166-4 Klasyfikacja Merck : 14,2442 |