Drukuj
Tlenek rutenu(IV), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Ruthenium dioxide, Ruthenium tetroxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
238058-1G 238058-5G
SIAL238058-1GEA 569 PLN
SIAL238058-1G SIAL238058-5G
Tlenek rutenu(IV), Sigma-Aldrich®
Tlenek rutenu(IV)
Formuła: O₂Ru
MW: 133.07 g/mol
Temp. topnienia: 1200
Gęstość: 6.97 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00074857
Numer CAS: 12036-10-1
Numer WE (dawny EINECS): 234-840-6
Jednostka: 1479
ADR: 5.1 II