Tlenek rutenu(IV), anhydrous 99.9% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Ruthenium dioxide, Ruthenium tetroxide
A10816.14
A10816.03
A10816.06
A10816.14EA
16990
PLN
A10816.14
A10816.03
A10816.06
Tlenek rutenu(IV), anhydrous 99.9% (metals basis)
Tlenek rutenu(IV)
Purity: 99.9%
CAS No.: 12036-10-1
Molecular Formula: RuO2
Formula Weight: 133.07
Odour: Odourless
Melting Point: 1200° subl.
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00011210
Formuła:
O₂Ru MW: 133.07 g/mol Temp. topnienia: 1200 °C (subl.) Gęstość: 6.97 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011210 Numer CAS: 12036-10-1 Numer WE (dawny EINECS): 234-840-6 Jednostka: 1479 ADR: 5.1 II |