Tlenek rutenu(IV), anhydrous ≥99.95% (metals basis) Ru ≥ 75.2%, Premion®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Ruthenium dioxide, Ruthenium tetroxide
11804.02
11804.04
11804.09
11804.02EA
407
PLN
11804.02
11804.04
11804.09
Tlenek rutenu(IV), anhydrous ≥99.95% (metals basis) Ru ≥ 75.2%, Premion®
Tlenek rutenu(IV)
Purity: 99.95%
CAS No.: 12036-10-1
Molecular Formula: O2Ru
Formula Weight: 133.07
Physical Form: Powder
Density: 6.97
Appearance: Black
Odour: Odourless
Melting Point: 1200° subl.
Solubility: Insoluble in water, acids. Soluble in fused alkalis
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00011210
Formuła:
O₂Ru MW: 133.07 g/mol Temp. topnienia: 1200 °C (subl.) Gęstość: 6.97 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00074857 Numer CAS: 12036-10-1 Numer WE (dawny EINECS): 234-840-6 Jednostka: 1479 ADR: 5.1 II |