Drukuj
Tlenek rutenu(IV), anhydrous 99.5+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Ruthenium dioxide, Ruthenium tetroxide
218340010 218340050
ACRO218340010EA 523 PLN
ACRO218340010 ACRO218340050
Tlenek rutenu(IV), anhydrous 99.5+%
Tlenek rutenu(IV)
Formuła: O₂Ru
MW: 133.07 g/mol
Temp. topnienia: 1200
Gęstość: 6.97 g/cm³
Numer MDL: MFCD00074857
Numer CAS: 12036-10-1
Numer WE (dawny EINECS): 234-840-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Black Powder
Purity ≥99.50 %