Drukuj
tlenek platyny (IV), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
459925-250MG 459925-1G 459925-5G
SIAL459925-250MGEA 387 PLN
SIAL459925-250MG SIAL459925-1G SIAL459925-5G
tlenek platyny (IV), Sigma-Aldrich®
tlenek platyny (IV)
Formuła: O₂Pt
Temp. topnienia: 450 °C
Gęstość: 11,8 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011184
Numer CAS: 1314-15-4
Numer WE (dawny EINECS): 215-223-0
Jednostka: 1479
ADR: 5.1,II
Klasyfikacja Merck : 12,07686