tlenek platyny (IV), bezwodny ≥99.95% (metals basis) Pt ≥ 84.4%, Premion®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99.95%
CAS No.: 1314-15-4
Molecular Formula: O2Pt
Formula Weight: 227.09
Physical Form: Powder
Density: 10.2
Appearance: Dark brown
Odour: Odourless
Melting Point: 450°
Merck Reference: 14,7527
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00011184
Formuła:
O₂Pt Temp. topnienia: 450 °C Gęstość: 10,2 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011184 Numer CAS: 1314-15-4 Numer WE (dawny EINECS): 215-223-0 Jednostka: 1479 ADR: 5.1,II Klasyfikacja Merck : 14,7527 |