Drukuj
Monotlenek niklu, black 76% Ni
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Tlenek niklu, Bunsenit
223120050 223121000 223125000 223120025
ACRO223120050EA 171 PLN
ACRO223120050 ACRO223121000 ACRO223125000 ACRO223120025
Monotlenek niklu, black 76% Ni
Monotlenek niklu
Formuła: NiO
MW: 74.69 g/mol
Temp. topnienia: 1960 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011145
Numer CAS: 1313-99-1
Numer WE (dawny EINECS): 215-215-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark grey-black Powder
Assay 75 to 77 % (Ni)