Monotlenek niklu, zielony (≥78.5% Ni)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
45094.A1
45094.30
45094.A1EA
2680
PLN
45094.A1
45094.30
Monotlenek niklu, zielony (≥78.5% Ni)
Monotlenek niklu
CAS No.: 1313-99-1
Molecular Formula: NiO
Formula Weight: 74.71
Physical Form: -400 Mesh Powder
Density: 6.67
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,6512
MDL No.: MFCD00011145
Formuła:
NiO Temp. topnienia: 1984 °C Gęstość: 6,67 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011145 Numer CAS: 1313-99-1 Numer WE (dawny EINECS): 215-215-7 Klasyfikacja Merck : 14,6512 |