Drukuj
Monotlenek niklu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Tlenek niklu, Bunsenit
M-Clarity™ quality level = MQ100
637130-100G 637130-25G
SIAL637130-100GEA 1320 PLN
SIAL637130-100G SIAL637130-25G
Monotlenek niklu, Sigma-Aldrich®
Monotlenek niklu
Formuła: NiO
MW: 74.69 g/mol
Temp. topnienia: 1990
Gęstość: 4.6…6.67 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011145
Numer CAS: 1313-99-1
Numer WE (dawny EINECS): 215-215-7