Drukuj
Monotlenek niklu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
481793-25G 481793-5G
SIAL481793-25GEA 1010 PLN
SIAL481793-25G SIAL481793-5G
Monotlenek niklu, Sigma-Aldrich®
Monotlenek niklu
Formuła: NiO
Temp. topnienia: 1990 °C
Gęstość: 4,6…6.67 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011145
Numer CAS: 1313-99-1
Numer WE (dawny EINECS): 215-215-7