Drukuj
Monotlenek niklu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
203882-100G 203882-20G
SIAL203882-100GEA 2090 PLN
SIAL203882-100G SIAL203882-20G
Monotlenek niklu, Sigma-Aldrich®
Monotlenek niklu
Formuła: NiO
Temp. topnienia: 1990 °C
Gęstość: 4,6…6.67 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011145
Numer CAS: 1313-99-1
Numer WE (dawny EINECS): 215-215-7