Drukuj
Monotlenek niklu, Technipur®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Tlenek niklu, Bunsenit
1.00782.1000 1.00782.9025
1.00782.1000EA 812 PLN
1.00782.1000 1.00782.9025
Monotlenek niklu, Technipur®
Monotlenek niklu
Formuła: NiO
MW: 74.69 g/mol
Temp. topnienia: 1990
Gęstość: 4.6…6.67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011145
Numer CAS: 1313-99-1
Numer WE (dawny EINECS): 215-215-7