Monotlenek niklu ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Tlenek niklu, Bunsenit
10819.06
10819.14
10819.22
10819.06EA
437
PLN
10819.06
10819.14
10819.22
Monotlenek niklu ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Monotlenek niklu
Purity: 99.998%
CAS No.: 1313-99-1
Molecular Formula: NiO
Formula Weight: 74.71
Physical Form: Powder
Density: 6.67
Appearance: Dark green
Odour: Odourless
Melting Point: 1984°
Merck Reference: 14,6512
MDL No.: MFCD00011145
Formuła:
NiO MW: 74.69 g/mol Temp. topnienia: 1984 °C Gęstość: 6.67 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011145 Numer CAS: 1313-99-1 Numer WE (dawny EINECS): 215-215-7 Klasyfikacja Merck : 14,6512 |