Drukuj
Monotlenek niklu 97%, proszek
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
415585000 415581000
ACRO415585000EA 972 PLN
ACRO415585000 ACRO415581000
Monotlenek niklu 97%, proszek
Monotlenek niklu
Formuła: NiO
Temp. topnienia: 1960 °C
Gęstość: 4,6 to 6.67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011145
Numer CAS: 1313-99-1
Numer WE (dawny EINECS): 215-215-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Green Powder
Titration Complexometric ≥96.0 %
Calcium (Ca) ≤0.003 %
Cobalt (Co) ≤0.025 %
Copper (Cu) ≤0.0005 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Magnesium (Mg) ≤0.01 %
Manganese (Mn) ≤0.001 %