Tlenek irydu(IV) ≥99.99% (metals basis) Ir ≥ 84.5%, Premion®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
43396.06
43396.03
43396.06EA
24870
PLN
43396.06
43396.03
Tlenek irydu(IV) ≥99.99% (metals basis) Ir ≥ 84.5%, Premion®
Tlenek irydu(IV)
Purity: 99.99%
CAS No.: 12030-49-8
Molecular Formula: IrO2
Formula Weight: 224.20
Physical Form: Powder
Density: 11.7
Appearance: Black
Odour: Odourless
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00011065
Formuła:
IrO₂ Temp. Wrzenia: –27 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –102 °C Gęstość: 11,7 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011065 Numer CAS: 12030-49-8 Numer WE (dawny EINECS): 234-743-9 Jednostka: 1479 ADR: 5.1,II |