Drukuj
tlenek żelaza (III), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Ferric oxide, Ferric Oxide, (iron(III) oxide), Diiron trioxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
544884-25G 544884-5G
SIAL544884-25GEA 789 PLN
SIAL544884-25G SIAL544884-5G
tlenek żelaza (III), Sigma-Aldrich®
tlenek żelaza (III)
Formuła: Fe₂O₃
MW: 159.69 g/mol
Temp. topnienia: 1538
Gęstość: 5.24 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011008
Numer CAS: 1309-37-1
Numer WE (dawny EINECS): 215-168-2
Klasyfikacja Merck : 13,04058