Drukuj
tlenek żelaza (III) ≥98% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
12375.A1 12375.A7 12375.C4
12375.A1EA 489 PLN
12375.A1 12375.A7 12375.C4
tlenek żelaza (III) ≥98% (metals basis)
tlenek żelaza (III)
Purity: 98% CAS No.: 1309-37-1 Molecular Formula: Fe2O3 Formula Weight: 159.69 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 5.24 Appearance: Red-brown Odour: Odourless Melting Point: 1565° Merck Reference: 14,4028 MDL No.: MFCD00011008
Formuła: Fe₂O₃
Temp. topnienia: 1565 °C
Gęstość: 5,24
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011008
Numer CAS: 1309-37-1
Numer WE (dawny EINECS): 215-168-2
Klasyfikacja Merck : 14,4028