tlenek żelaza (III) ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Ferric oxide, Ferric Oxide, (iron(III) oxide), Diiron trioxide
10716.14
10716.22
10716.14EA
1350
PLN
10716.14
10716.22
tlenek żelaza (III) ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
tlenek żelaza (III)
Purity: 99.998%
CAS No.: 1309-37-1
Molecular Formula: Fe2O3
Formula Weight: 159.69
Physical Form: Powder
Density: 5.24
Appearance: Red-brown
Odour: Odourless
Melting Point: 1565°
Merck Reference: 14,4028
MDL No.: MFCD00011008
Formuła:
Fe₂O₃ MW: 159.69 g/mol Temp. topnienia: 1565 °C Gęstość: 5.24 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011008 Numer CAS: 1309-37-1 Numer WE (dawny EINECS): 215-168-2 Klasyfikacja Merck : 14,4028 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Total Metal Impurities | 0.002% max |