Drukuj
tlenek żelaza (III) 99.999% (trace metals basis) -100 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Ferric oxide, Ferric Oxide, (iron(III) oxide), Diiron trioxide
193260100 193260500 193262500
ACRO193260100EA 436 PLN
ACRO193260100 ACRO193260500 ACRO193262500
tlenek żelaza (III) 99.999% (trace metals basis) -100 mesh
tlenek żelaza (III)
Formuła: Fe₂O₃
MW: 159.69 g/mol
Temp. topnienia: 1538 °C (temp. rozkładu)
Gęstość: 5.24 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011008
Numer CAS: 1309-37-1
Numer WE (dawny EINECS): 215-168-2
Klasyfikacja Merck : 13,04058
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Red-brown to rust brown Powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %