Drukuj
tlenek żelaza (II, III), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Magnetite, Triiron tetraoxide, Iron(II,III) oxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
637106-100G 637106-250G 637106-25G
SIAL637106-100GEA 808 PLN
SIAL637106-100G SIAL637106-250G SIAL637106-25G
tlenek żelaza (II, III), Sigma-Aldrich®
tlenek żelaza (II, III)
Formuła: Fe₃O₄
MW: 231.54 g/mol
Temp. topnienia: 1560
Gęstość: 5.18 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011010
Numer CAS: 1317-61-9
Numer WE (dawny EINECS): 215-277-5
Klasyfikacja Merck : 12,04087