Drukuj
tlenek żelaza (II, III), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
518158-10G 518158-50G
SIAL518158-10GEA 1070 PLN
SIAL518158-10G SIAL518158-50G
tlenek żelaza (II, III), Sigma-Aldrich®
tlenek żelaza (II, III)
Formuła: Fe₃O₄
Temp. topnienia: 1560 °C
Gęstość: 5,18 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011010
Numer CAS: 1317-61-9
Numer WE (dawny EINECS): 215-277-5
Klasyfikacja Merck : 12,04087